Learn More
Ronidazole-d3, TRC
Artikelnummer. 30410973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410973 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30410973 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR64020250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ronidazole-d3
CAS 1015855-87-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 2H3 H5 N4 O4
Menge 50 mg
Synonym Ronidazole D3, 1H-Imidazole-2-methanol','1-(methyl-d3)-5-nitro-','2-carbamate (ACI), 2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name [5-Nitro-1-(Trideuteriomethyl)imidazol-2-yl]methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 203.17
Formelmasse 203.0734
Reinheit (%) >95