Learn More
Ronidazol, TRC
Artikelnummer. 30421293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421293 5 g
30418715 500 mg
30413395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR6402005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-76-7
Summenformel C6 H8 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 200.15
Synonym Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
IUPAC-Name (1-Methyl-5-Nitroimidazol-2-yl)Methylcarbamat
SMILES Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ronidazole (RNZ)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
Formelmasse 200.0546