Learn More
Ropinirole Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30132749
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132749 100 mg 100 Milligramm
30132662 25 mg 25 Milligramm
17954315 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132749 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR641000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91374-20-8
Summenformel C16 H24 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 296.84
Synonym 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Adartrel, Parkirop, Ralnea XL, Repreve, Requip, Ronirol, Ropark, Ropinirole hydrochloride, Ropitar, SKF 101468 hydrochloride, SKF 101468A, Spiroco XL
IUPAC-Name 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1,3-dihydroindol-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc2NC(=O)Cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ropinirole Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H24N2O.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)17-15;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,17,19);1H
Formelmasse 296.1655