Learn More
Ropitoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483289
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483289 1 mg 1 Milligramm
16430806 20 mg 20 Milligramm
16422508 5 mg 5 Milligramm
16410309 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483289 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00274
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Ropitoin (TR 2985) is a novel antiarrhythmic drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ropitoin
CAS 56079-81-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H33N3O3
Menge 1 mg
Synonym TR 2985
SMILES O=C1N(CCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C(C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 483.6
Formelmasse 483.6
Reinheit (%) 95.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation