Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ropivacainhydrochlorid
Artikelnummer. 17201302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17201302 1 g 1 Gramm
17211302 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 17201302
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98717-15-8 | C17H27ClN2O, C17H26N2O·HCl | 310.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98717-15-8
Summenformel C17H26N2O·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ropivacainhydrochlorid
Menge 1 g
Schmelzpunkt 149,0°bis 151,0 °C
Formelmasse 328,88
InChI-Schlüssel NDNSIBYYUOEUSV-RSAXXLAASA-N
SMILES Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC-Name (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 310.87