Learn More
ROR1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F5D8, Proteintech
Artikelnummer. p-7223989 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16829225 20 μL 20 Mikroliter
16819225 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16829225
Marke: Proteintech 669231IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The ROR1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ROR1. This antibody recognizes human antigen. The ROR1 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen ROR1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1F5D8
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4919
Zielspezies Human
Isotype IgG1