missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROR2 Antibody (CL5950) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61434MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ROR2 Monoclonal antibody specifically detects ROR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| ROR2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| BDB, BDB1, EC 2.7.10.1, MGC163394, neurotrophic tyrosine kinase receptor-related 2, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2, NTRKR2tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2, receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q01974, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway | |
| 4920 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5950 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur