Learn More
RORB, Mouse anti-Human, Clone: 1D8, Abnova™
Beschreibung
Sequence: ETSGTYANGHVIDLPKSEGYYNVDSGQPSPDQSGLDMTGIKQIKQEPIYDLTSVPNLFTYSSFNNGQLAPGITMTEIDRIAQNIIKSHL
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RORB |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1D8 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen | RAR-related orphan receptor B |
| Gen-Zugriffsnummer | NM_006914 |
| Gen-Alias | NR1F2/ROR-BETA/RZR-BETA/RZRB/bA133M9.1 |
| Gensymbole | RORB |
| Mehr anzeigen |