Learn More
RORB, Mouse anti-Human, Clone: 1D8, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova H00006096-M06.100ug
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Sequence: ETSGTYANGHVIDLPKSEGYYNVDSGQPSPDQSGLDMTGIKQIKQEPIYDLTSVPNLFTYSSFNNGQLAPGITMTEIDRIAQNIIKSHLTekniske data
| RORB | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| RAR-related orphan receptor B | |
| NR1F2/ROR-BETA/RZR-BETA/RZRB/bA133M9.1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 1D8 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_006914 | |
| RORB | |
| RORB (NP_008845, 136 a.a. ∼ 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 6096 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 λ |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion