Learn More
ROS Antibody (ROS1/8268R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-20488-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18634684
  • 286.00 € / 20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ROS
Monoclonal
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS
Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein
20 μg
Protein Kinase
6098
Store at 4&drg;C. Do not freeze.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
ROS1/8268R
Unconjugated
10mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified