Learn More
Rosavin, TRC
Artikelnummer. 30011836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011836 5 mg 5 Milligramm
30003823 100 mg 100 Milligramm
30008393 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR6849505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84954-92-7
Summenformel C20 H28 O10
Molekulargewicht (g/mol) 428.43
Synonym Rosavin, Rosavidin, (2E)-3-phenyl-2-propenyl 6-O-alpha-L-arabinopyranosyl-beta-D-Glucopyranoside
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]-6-[[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3,4,5-Triol
SMILES C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO1)[C@H]2O[C@@H](OC/C=C/C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rosavin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Formelmasse 428.1682