Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bengalrosa, 85 %, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 13408438 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 13408438
Marke: Thermo Scientific Chemicals 189455000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-69-9
Summenformel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 1019.644
MDL-Nummer MFCD00005043
InChI-Schlüssel DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC-Name Natrium;4,5,6,7-Tetrachlor-3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-Tetraiodospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rose Bengal
Absorptionsverhältnis 1.21 to 1.95
Farbstoffgehalt 80% min.
Prozentgehaltsbereich 85%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble (36%).
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 540 to 550nm (in water)
Formelmasse 1017.65
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Reinheit (%) 85%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Bordeaux/Rot bis Braun/Rot
Menge 500 g
Flammpunkt >92°C
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rose Bengal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.