Learn More
Rose Bengal, rein, C.I.45440, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10172490 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10172490 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10172490
Marke: Fisher Chemical R/0400/46
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 632-69-9
Summenformel C20H4Cl4I4Na2O5
MDL-Nummer 151169
InChI-Schlüssel DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
IUPAC-Name Natrium;4,5,6,7-Tetrachlor-3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-Tetraiodospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 1019.644
PubChem CID 87244310
Formelmasse 1017.65g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Braun/Rot
pH 7 to 10
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver