Learn More
Roseoflavin, ≥97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494591 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494591 0.1 g 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494591 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215425280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3205.00 €
    3049.20 € / 100 Milligramm
    Sparen 155.80 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antibakteriell
Chemische Identifikatoren
CAS 51093-55-1
Summenformel C18H23N5O6
Molekulargewicht (g/mol) 405.411
InChI-Schlüssel IGQLDUYTWDABFK-GUTXKFCHSA-N
Synonym Roseoflavin, 1-Deoxy-1-8-dimethylamino-7-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo g pteridin-10 2h-yl-d-ribitol, 8-demethyl-8-dimethylamino riboflavin, 1-deoxy-1-8-dimethylamino-7-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo g pteridin-10 2h-yl-d-ribitol
PubChem CID 49867612
ChEBI CHEBI:72346
IUPAC-Name 8-(Dimethylamino)-7-methyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dion
SMILES CC1=CC2=C(C=C1N(C)C)N(C3=NC(=O)NC(=O)C3=N2)CC(C(C(CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Roseoflavin
Farbe Braun
Prozentgehaltsbereich ≥97 %
Menge 0.1 g
Formelmasse 405.4
Physikalische Form Fest