Learn More
Roseoflavin, TRC
Artikelnummer. 30423814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423814 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR685000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Roseoflavin
CAS 51093-55-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H24 N4 O6
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N4O6/c1-9-4-10-5-11-17(20-19(29)21-18(11)28)23(13(10)6-12(9)22(2)3)7-14(25)16(27)15(26)8-24/h4-6,14-16,24-27H,7-8H2,1-3H3,(H,21,28,29)/t14-,15+,16-/m0/s1
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN(C1=NC2=O)C(C(N=C1C(N2)=O)=C3)=CC(N(C)C)=C3C
IUPAC-Name 8-(Dimethylamino)-7-methyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetraHydroxypentyl]pyrimido[4,5-b]chinolin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 404.42
Formelmasse 404.1696
Reinheit (%) >95