missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Roseoflavin, TRC

Artikelnummer. 30408980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408980 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30408980 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR68500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Roseoflavin
CAS 51093-55-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H24 N4 O6
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N4O6/c1-9-4-10-5-11-17(20-19(29)21-18(11)28)23(13(10)6-12(9)22(2)3)7-14(25)16(27)15(26)8-24/h4-6,14-16,24-27H,7-8H2,1-3H3,(H,21,28,29)/t14-,15+,16-/m0/s1
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN(C1=NC2=O)C(C(N=C1C(N2)=O)=C3)=CC(N(C)C)=C3C
IUPAC-Name 8-(Dimethylamino)-7-methyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetraHydroxypentyl]pyrimido[4,5-b]chinolin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 404.42
Formelmasse 404.1696
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.