Learn More
Rosmarinsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7232592
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Product Code. Menge
16319495 1 g
16329495 5 g
2 options
Product Code. 16319495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H37451.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 1 g