Learn More
Quickfit™ Einfache Seitenarme
Beschreibung
- Die drehbare Konstruktion ist für die feine Einzeltropfen-Kontrolle bei Büretten von unschätzbarem Wert
- Hervorragende chemische Beständigkeit durch Konstruktion aus Borosilikatglas mit Hahn aus PTFE
- Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
- Temperaturbereich von 20 bis 200 °C
- Vakuumfunktion bis 10-4 Torr
- Größerer Zylinderdurchmesser für eine hervorragende Entwässerung
- Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Entfernen
- Ergonomisch geformter Hahn für gute Griffigkeit und einfache Bedienung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Seitenhals ohne Profil |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Borosilikatglas, PTFE (Schlüssel) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GP Rotaflo™ Absperrhahn |