Learn More
Quickfit™ Einfache Seitenarme
Artikelnummer. 15577910
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15577910 13 mm 10 Stück
12485266 8 mm 5 Stück
12957306 10 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15577910 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. GP10RA/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.60 €
    708.41 € / 10 Stück
    Sparen 144.19 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion ermöglicht eine hervorragende Durchflusskontrolle und erlaubt den Einsatz mit Flüssigkeiten und Gasen mit Temperaturen zwischen -20 °C und 200 °C.
  • Die drehbare Konstruktion ist für die feine Einzeltropfen-Kontrolle bei Büretten von unschätzbarem Wert
  • Hervorragende chemische Beständigkeit durch Konstruktion aus Borosilikatglas mit Hahn aus PTFE
  • Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
  • Temperaturbereich von 20 bis 200 °C
  • Vakuumfunktion bis 10-4 Torr
  • Größerer Zylinderdurchmesser für eine hervorragende Entwässerung
  • Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Entfernen
  • Ergonomisch geformter Hahn für gute Griffigkeit und einfache Bedienung
Spezifikation
Typ Seitenhals ohne Profil
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Material Glas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 13 mm
Länge (metrisch) 175 mm