Learn More
Rotaflo™ Ersatzküken
Artikelnummer. 12947306
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Ersatzschlüssel
Ersatzteile für Absperrhahn
Küken
Sicherungsring
Stopfenöffnung:
3 mm
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
5 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Stopfenöffnung Packungsgröße
12947306 Sicherungsring 3 mm 5 Stück
12852785 Sicherungsring 6 mm 5 Stück
10213410 Ersatzschlüssel 3 mm 5 Stück
12967306 Küken 6 mm 5 Stück
12693022 Küken 10 mm 5 Stück
12643032 Ersatzteile für Absperrhahn 10 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12947306 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. LR3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.47 €
    6.68 € / 5 Stück
    Sparen 1.79 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzfeststellringe und -schlüssel für Quickfit Rotaflo™ Absperrhähne
Ersatzschlüssel und Sicherungsringe müssen separat bestellt werden (siehe unsere Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst).
Spezifikation
Typ Sicherungsring
Stopfenöffnung 3 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotaflo™ Absperrhahn