Learn More
Hirschmann Instruments™ rotarus PK 10-24, Single-channel pump head
Artikelnummer. 15305433
Artikelnummer. 15305433
Marke: Hirschmann Instruments™ 951102021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht das schnelle und einfache Wechseln des Kopfes in nur einem Schritt und ohne Hilfsmittel. Die Hirschmann Instruments™ rotarus™ Peristaltikpumpenköpfe PK 10-24 wurden für schnelle Handhabung entwickelt.
  • Für WS/WT 2.4-mm-Röhrchen
  • 3 Rollen