missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ PK 10-16-5
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,2 bis 500 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 5 Walzen
- Für Röhrchen mit 1,6 mm Wandstärke
- Der Pumpenkopf verfügt über eine umfangreiche RFID-Technologie, die es ermöglicht, den Pumpenkopf und die Schläuche zu erkennen und zu überwachen (ausschließlich in Kombination mit Durchfluss, Volumen und schnellen Pumpenantrieben)
- Das Auswechseln des Kopfes erfolgt schnell und einfach in einer einzigen Aktion ohne Werkzeug
- Der Kopf ist außerdem kaskadierbar
- Durch die 5-Walzen-Technologie wird die Pulsation dieses Kopfes deutlich reduziert
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | Ungefähr 5 % |
| Kapazität (metrisch) | 0,2 bis 500 l/min |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 75 x 130 x 110 mm |
| Flussrate | Im Allgemeinen von 0,065 bis 2.131 ml/min pro Kanal |
| Zur Verwendung mit | Pumpenantrieb und Schläuche |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Anzahl Rollen | 5 |
| Gesamthöhe (metrisch) | 110 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 75 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction