Learn More
Hirschmann™ rotarus™ standard
Artikelnummer. 15493553
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,0001 bis 1.500 ml/min
0,0036 bis 5.400 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
15493553 0,0036 bis 5.400 ml/min 1 Stück
15473543 0,0001 bis 1.500 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493553 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9501522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.50 €
    2653.00 € / 1 Stück
    Sparen 1242.50 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die rotarus™ standard ist das leistungsstarke Basismodell. Diese kostengünstige, präzise Förderpumpe wird durch die Nutzung verschiedener Pumpenköpfe und Schläuche flexibel einsetzbar. Mit dem Bedienfeld am Gehäuse lassen sich die wichtigsten Parameter einfach und schnell einstellen, und die Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar.
  • Förderpumpe
  • Verwendbar für alle rotarus™ Pumpenköpfe
  • Pumpenköpfe lassen sich schnell ohne Werkzeug austauschen
  • Pumpengehäuse können auch am Stativ befestigt oder gestapelt werden
  • Digitale und analoge Schnittstellen
Spezifikation
Stromstärke 100 bis 240 V AC; 50 bis 60 Hz
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Gehäuse: weiß
Beschreibung Für hohe Fließraten, Schnittstelle Digital & Analog
Abmessungen (L x B x H) 205 x 100 x 220
Display TFT Touchscreen
Flussrate 0,0036 bis 5.400 ml/min
Zur Verwendung mit rotarus™ Pumpenköpfe
IP-Schutzart IP 54
Enthält Externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US
Material Stahl
Modell rotarus™ standard 100
Motortyp Gleichstrommotor
Anzahl Kanäle 1-12
Anzahl Pumpenköpfe Bis zu 2
Anzahl Rollen 3-8
Steckertyp EU, GB, USA
Produktlinie rotarus™ Pumpen
Menge Je 1
Fernsteuerung Nein
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung Am Gerät programmierbar
Typ Förderpumpe, schnell
Gewicht (metrisch) 9,8 kg
Geschwindigkeit Drehzahlbereich 1/min: 5-500
Maximaler Druck 2 bar