Learn More
Nabertherm Rotationsrohrofen, Serie RSRB 120 mit P470-Regler
Artikelnummer. 15998270 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
750 mm
1.000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15998270 1.000 mm 1 Stück
15978270 500 mm 1 Stück
15988270 750 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15998270 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. 001483850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal geeignet für den Batch-Betrieb. Die permanente Rotation des Arbeitsröhrchens sorgt dafür, dass die Ladung ständig in Bewegung ist. Durch die spezielle Form des Quarzreaktors mit den konischen Rohrenden kann die Charge im Rotationsrohrofen aufbewahrt und über längere Zeit wärmebehandelt werden.
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
  • Thermoelement Typ K
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Rohrofen als Tischmodell mit Quarzglasreaktor, der sich auf beiden Seiten öffnet, konische Enden
  • Zur Entleerung wird der Reaktor aus dem drehbaren Rohrofen entfernt. Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) sorgen für eine sehr einfache Entnahme durch
  • Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
  • Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 525 x 1645 x 440 mm
Länge (metrisch) 1.000 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 106 mm
Gewicht (metrisch) 125 kg