Learn More
Nabertherm Rotationsrohrofen Serie RSRC 1300 mit P470-Regler
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
80 mm
120 mm
Länge (metrisch):
500 mm
750 mm
1.000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Offenes Rohr aus Keramik C 530
- Thermoelement Typ S
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
- Digitale Anzeigeeinheit für den Neigungswinkel des drehbaren Rohrofens
- Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) ermöglichen eine sehr einfache Entfernung der Rohre
- Kompaktes System, drehbarer Rohrofen, positioniert auf einem Grundrahmen mit
- Manuellem Spindelantrieb mit Kurbel zur Voreinstellung des Neigungswinkels
- Integrierter Schaltanlage und Steuerung
- Rollen
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Temperaturregelung | P470 |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 1045 x 2505 x 1655 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Gewicht (metrisch) | 555 kg |