Learn More
Welch ILMVAC™ Drehschieberpumpen
Artikelnummer. 10285789 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
183/220 l/min
96,7/110 l/min
Maximaler Druck:
35 mbar (Wasserdampftoleranz)
60 mbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10285789
Marke: Welch ILMVAC™ 322004
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Widersteht großen Mengen Wasserdampf im Einlassdampfstrom der Vakuumpumpe. Welch ILMVAC™ Drehschieberpumpe ist wartungsarm, kompakt und außergewöhnlich leise.
  • Zweistufige Drehschieberpumpe
  • Hohe Wasserdampftoleranz (60 mbar für P6Z und 35 mbar für P12Z)
  • Max. Leckrate des Einlassventils 7x10-5 mbar l/s
  • Integriertes Ölkontrollglas
  • Hohe Wärmeableitung
  • Einfache Reinigung und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
PS 370 w
Abmessungen (L x B x H) 150 x 415 x 210 mm
Modell P6Z
Gewicht (metrisch) 20 kg
Flussrate 96,7/110 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Rotary Vane Vacuum Pump
Anwendungen Process Engineering
Maximaler Druck 60 mbar