Beschreibung
- Zweistufige Drehschieberpumpe
- Hohe Wasserdampftoleranz (60 mbar für P6Z und 35 mbar für P12Z)
- Max. Leckrate des Einlassventils 7x10-5 mbar l/s
- Integriertes Ölkontrollglas
- Hohe Wärmeableitung
- Einfache Reinigung und Wartung
Spezifikation
Spezifikation
| PS | 550 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 180 x 500 x 280 mm |
| Modell | P12Z |
| Gewicht (metrisch) | 27 kg |
| Flussrate | 183/220 l/min |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | Drehschieberpumpen |
| Anwendungen | Chemische Labors |
| Maximaler Druck | 35 mbar (Wasserdampftoleranz) |