Learn More
Welch ILMVAC™ Drehschieberpumpen
Artikelnummer. p-6980064 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Flussrate:
183/220 l/min
96,7/110 l/min
Maximaler Druck:
35 mbar (Wasserdampftoleranz)
60 mbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11969078
Marke: Welch ILMVAC™ 322003
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Widersteht großen Mengen Wasserdampf im Einlassdampfstrom der Vakuumpumpe. Welch ILMVAC™ Drehschieberpumpe ist wartungsarm, kompakt und außergewöhnlich leise.
  • Zweistufige Drehschieberpumpe
  • Hohe Wasserdampftoleranz (60 mbar für P6Z und 35 mbar für P12Z)
  • Max. Leckrate des Einlassventils 7x10-5 mbar l/s
  • Integriertes Ölkontrollglas
  • Hohe Wärmeableitung
  • Einfache Reinigung und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
PS 550 W
Abmessungen (L x B x H) 180 x 500 x 280 mm
Modell P12Z
Gewicht (metrisch) 27 kg
Flussrate 183/220 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Drehschieberpumpen
Anwendungen Chemische Labors
Maximaler Druck 35 mbar (Wasserdampftoleranz)