Learn More
Fisherbrand™ Drehschieber-Vakuumpumpe
Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Flussrate:
120/143 l/min
30/36 l/min
70/92 l/min
97/110 l/min
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
- Zweistufige direkt angetriebene Drehschieberpumpe
- Entwickelt für breite Palette von physikalischen und chemischen Laboranwendungen und für den Dauerbetrieb
- Geringes Gewicht, kleine Stellfläche und hohes Saugvermögen sowie eine erhöhte chemische Beständigkeit sind vorteilhafte Eigenschaften in Forschungs- und Routineprozessen
- Robustes, zuverlässiges Design, kombiniert mit niedrigem Geräuschpegel und einfacher Bedienung
- Innovatives Gasballastventil verhindert Feuchtigkeitskondensation und hohe Toleranz gegenüber Wasser- und Lösungsmitteldämpfen
- Ansaugleitung ist vakuumversiegelt und mit einem Anti-Saugventil versehen, um Ihre Anwendung vor unerwünschter Entlüftung und Ölrückfluss zu schützen, nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde
- Vertikales Ölschauglas ermöglicht eine einfache Überwachung von Ölstand und -zustand
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 2 x 10-3 mbar |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 HZ, 90 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 41.5 x 15.0 x 23.5 cm (16.3 x 5.9 x 9.25 in.) |
| Wirkleistung | 90 w |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 38.5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 17.5 kg |
| Flussrate | 70/92 l/min |
| Zur Verwendung mit | Labovac 10 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | Drehschieber-Vakuumpumpe |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering