Learn More
Fisherbrand™ Drehschieber-Vakuumpumpe
Artikelnummer. 12931141 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
120/143 l/min
30/36 l/min
70/92 l/min
97/110 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
12931141 120/143 l/min 1 Stück
12901141 30/36 l/min 1 Stück
12911141 70/92 l/min 1 Stück
12921141 97/110 l/min 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12931141
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Laboranwendungen mit tiefem Vakuum konzipiert. Bei der Fisherbrand™ Drehschieber-Vakuumpumpe handelt es sich um eine Zweistufen-Drehschieberpumpe mit Direktantrieb, die eine hohe Dampftoleranz gewährleistet.
  • Zweistufige direkt angetriebene Drehschieberpumpe
  • Entwickelt für breite Palette von physikalischen und chemischen Laboranwendungen und für den Dauerbetrieb
  • Geringes Gewicht, kleine Stellfläche und hohes Saugvermögen sowie eine erhöhte chemische Beständigkeit sind vorteilhafte Eigenschaften in Forschungs- und Routineprozessen
  • Robustes, zuverlässiges Design, kombiniert mit niedrigem Geräuschpegel und einfacher Bedienung
  • Innovatives Gasballastventil verhindert Feuchtigkeitskondensation und hohe Toleranz gegenüber Wasser- und Lösungsmitteldämpfen
  • Ansaugleitung ist vakuumversiegelt und mit einem Anti-Saugventil versehen, um Ihre Anwendung vor unerwünschter Entlüftung und Ölrückfluss zu schützen, nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde
  • Vertikales Ölschauglas ermöglicht eine einfache Überwachung von Ölstand und -zustand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 2 x 10-3 mbar
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 HZ, 90 W
Abmessungen (L x B x H) 44.5 x 15.0 x 23.5 cm (17.5 x 5.9 x 9.25 in.)
Wirkleistung 90 w
Gewicht (angloamerikanisch) 47.3 lb.
Gewicht (metrisch) 21.5 kg
Flussrate 120/143 l/min
Zur Verwendung mit Labovac 10
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Drehschieber-Vakuumpumpe
Luftverdrängung 120 L/min.
Anwendungen Gefriergetrocknet
Maximaler Druck 2 x 10 bis 3 mbar
Spannung 230 V