Learn More
Edwards Vacuum™ Drehschieber-Vakuumpumpen
Erzielen ausgezeichnete Endvakuumdrücke, hohe Pumpengeschwindigkeiten und überragende Dampfhandhabungsfähigkeiten bei leisem Betrieb. Edwards™ Drehschieber-Vakuumpumpen verfügen über einen einzigartigen Modus-Auswahlschalter, der entweder Hochvakuum- oder Hochdurchsatz-Anwendungen ermöglicht.
Marke:  Edwards Vacuum™ A65301903
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10005450
  • 3951.47 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dualfrequenz: 110 - 120 V oder 230 V, 50/60 Hz
  • Sehr leise: Schalldruck bei 1 m beträgt 48 dB(A)
  • Robustes Design: Verbesserte Handhabung von Wasserdampf, 290 g/h bei Dampfdruck von bis zu 80 mbar
  • Integriertes Einlassventil: Schnell reagierendes Absperrventil verhindert, dass bei einem Stromausfall Öl eingesaugt wird
  • Verfügbares Zubehör: Abdampfstutzen und Netzkabel
  • Anwendungen: Analyseinstrumente, Kryotechnik, Öfen, Atomlagenabscheidung, Hochenergiephysik, Vakuumöfen, Verdampfung, Rotationsverdampfer, Gefriertrocknen, Zentrifugalkräfte, Vakuumformung, Destillations-/Extraktionsapparat, Filtration, Dunstabzugshauben/Handschuhkästen, Imprägnierung, Unterstützung von Hochvakuumsystemen.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse RV5
12 bis 40°C
225 mm
3,0 x 10-2 mbar
48 dB (A)
50/60 Hz
Dünnschichtabscheidung
110–230 V