Learn More
Edwards Vacuum™ Drehschieber-Vakuumpumpen
Artikelnummer. 10015450
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Gehäuse RV5
RV3
Spannung:
110 bis 120/230 V
110–230 V
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Spannung Packungsgröße
10015450 RV3 110 bis 120/230 V 1 Stück
10005450 Gehäuse RV5 110–230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10015450 Lieferant Edwards Vacuum™ Lieferanten-Nr. A65201903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 €
    2475.00 € / 1 Stück
    Sparen 1270.00 €
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen ausgezeichnete Endvakuumdrücke, hohe Pumpengeschwindigkeiten und überragende Dampfhandhabungsfähigkeiten bei leisem Betrieb. Edwards™ Drehschieber-Vakuumpumpen verfügen über einen einzigartigen Modus-Auswahlschalter, der entweder Hochvakuum- oder Hochdurchsatz-Anwendungen ermöglicht.
  • Dualfrequenz: 110 - 120 V oder 230 V, 50/60 Hz
  • Sehr leise: Schalldruck bei 1 m beträgt 48 dB(A)
  • Robustes Design: Verbesserte Handhabung von Wasserdampf, 290 g/h bei Dampfdruck von bis zu 80 mbar
  • Integriertes Einlassventil: Schnell reagierendes Absperrventil verhindert, dass bei einem Stromausfall Öl eingesaugt wird
  • Verfügbares Zubehör: Abdampfstutzen und Netzkabel
  • Anwendungen: Analyseinstrumente, Kryotechnik, Öfen, Atomlagenabscheidung, Hochenergiephysik, Vakuumöfen, Verdampfung, Rotationsverdampfer, Gefriertrocknen, Zentrifugalkräfte, Vakuumformung, Destillations-/Extraktionsapparat, Filtration, Dunstabzugshauben/Handschuhkästen, Imprägnierung, Unterstützung von Hochvakuumsystemen.
Spezifikation
Beschreibung Zweistufige, ölgedichtete Schieber
Modell RV3
Geräuschpegel 48 dB(A)
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 225 mm
Pumpentyp Drehschieber-Vakuumpumpe
Ölvolumen 0.7 L
Anwendungen Dünnschichtabscheidung
Maximaler Druck 3,0 x 10-2 mbar
Spannung 110 bis 120/230 V