Learn More
Edwards Vacuum™ Drehschieber-Vakuumpumpen
Erzielen ausgezeichnete Endvakuumdrücke, hohe Pumpengeschwindigkeiten und überragende Dampfhandhabungsfähigkeiten bei leisem Betrieb. Edwards™ Drehschieber-Vakuumpumpen verfügen über einen einzigartigen Modus-Auswahlschalter, der entweder Hochvakuum- oder Hochdurchsatz-Anwendungen ermöglicht.
3298.67 € - 3951.47 €
Spezifikation
Geräuschpegel | 48 dB (A) |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 12 bis 40°C |
Frequenz | 50/60 Hz |
Gesamthöhe (metrisch) | 225 mm |
Maximaler Druck | 3.0 x 10-2 mbar |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10015450
|
Edwards Vacuum™
A65201903 |
RV3 | 110-120/230 V |
3298.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10005450
|
Edwards Vacuum™
A65301903 |
Gehäuse RV5 | 110–230 V |
3951.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dualfrequenz: 110 - 120 V oder 230 V, 50/60 Hz
- Sehr leise: Schalldruck bei 1 m beträgt 48 dB(A)
- Robustes Design: Verbesserte Handhabung von Wasserdampf, 290 g/h bei Dampfdruck von bis zu 80 mbar
- Integriertes Einlassventil: Schnell reagierendes Absperrventil verhindert, dass bei einem Stromausfall Öl eingesaugt wird
- Verfügbares Zubehör: Abdampfstutzen und Netzkabel
- Anwendungen: Analyseinstrumente, Kryotechnik, Öfen, Atomlagenabscheidung, Hochenergiephysik, Vakuumöfen, Verdampfung, Rotationsverdampfer, Gefriertrocknen, Zentrifugalkräfte, Vakuumformung, Destillations-/Extraktionsapparat, Filtration, Dunstabzugshauben/Handschuhkästen, Imprägnierung, Unterstützung von Hochvakuumsystemen.
Spezifikation
48 dB (A) | |
50/60 Hz | |
3.0 x 10-2 mbar |
12 bis 40°C | |
225 mm |