Learn More
Testo™ Mess-Stick Feuchte testo 605-H1, +5 bis 95 %rF, 180 x 37 x 36 mm
Artikelnummer. 10344913
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10344913
Marke: Testo™ 0560 6053
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Kompaktes Thermohygrometer
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Akkutyp 3 AAA-Batterien
Displaytyp Drehbare Digitalanzeige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur sowie Berechnung der Taupunkttemperatur; ideal für Kanalmessungen geeignet
Enthält testo 605-H1, 3 AAA-Batterien, Befestigungsclip