Learn More
Fisherbrand™ Rotatortrommel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
142 Röhrchen (17 mm Durchm.)
60 Röhrchen (30 mm Durchm.)
76 Röhrchen (26 mm Durchm.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem Fisherbrand™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
- Verschiedene Trommelgrößen zum Drehen von Röhrchen unterschiedlicher Größe erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 142 Röhrchen (17 mm Durchm.) |
| Produkttyp | Rotierende Trommel |