Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, Magnetic Platform
Artikelnummer. 11391474 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
11391474 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11391474 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1151.41 €
    949.80 € / 1 Stück
    Sparen 201.61 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Rotator Genie, Magnetic Platform, ist ein robuster und vielseitiger Labor-Rotator mit einer magnetischen Plattform, die für die Aufnahme verschiedener magnetischer Klemmplatten (separat erhältlich) ausgelegt ist und unterschiedlichste Behälter fixiere
  • Ermöglicht die Befestigung einer Vielzahl von Röhrchen, Kolben, Mikrotiterplatten, Beuteln und ungewöhnlich geformten Gefäßen in einem beliebigen Winkel
  • Die Magnetplattform verfügt über ein einzigartiges Klemmplattensystem
  • Kann sowohl in Kühlräumen als auch in Inkubatoren verwendet werden (nicht in CO2-Inkubatoren)
  • Das einzigartige Design ermöglicht eine große Auswahl an Bewegungen, die vom sanften Rollen bis zum kraftvollen axialen Mischen eingestellt werden können.
  • Der hochwertige Dauerleistungsmotor sorgt für einen reibungslosen, leisen Betrieb.
  • 2 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 5 bis 35 U/min
Elektrische Anforderungen 0,25 A, 50 Hz, 230 V
Produkttyp Magnetischer Rotator
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Abmessungen (L x B) Plattform 29,2 x 31,8 cm (11,5 x 12,5 in.)
Abmessungen (L x B x H) 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 in.)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 13 lb.
Versandgewicht (metrisch) 5,9 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drehen fast jeden Behälters
Produktlinie Rotator Genie