Learn More
Scientific Industries Rotator Genie Magnetplattform
Artikelnummer. 11301494 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Scientific Industries Rotator Genie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11301494 Scientific Industries Rotator Genie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11301494 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.15 €
    177.30 € / 1 Stück
    Sparen 14.85 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann eine Vielzahl von Clipplatten aufnehmen, die separat erhältlich sind
Die einzigartige Magnetplattform ist standardmäßig im Lieferumfang des Rotator Genie Magnetplatformmodells enthalten. Kann auch mit dem Rotator Genie Standard-Plattformmodell verwendet werden. Erfordert Clipplatten (separat erhältlich), die auf beiden Seiten der Plattform aufgesetzt werden können, wodurch eine Vielzahl von Röhrchen und anderen Behältern sicher gehalten werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen, Kolben, Mikrotiterplatten, Beutel und ungewöhnlich geformte Gefäße
Produkttyp Magnetische Plattform
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 290 x 315 mm
Höhe (metrisch) Plattform 25,4 mm
Länge (metrisch) Plattform 292,1 mm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 12,5 in.
Breite (metrisch) Plattform 317,5 mm
Gewicht (metrisch) 1,13 kg
Klemmen Klemmplatten separat erhältlich
Beschreibung Magnetische Plattform. Nimmt eine Vielzahl von separat erhältlichen Clip-Platten auf.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drehen von Gefäßen unterschiedlicher Größe
Zur Verwendung mit (Geräte) Scientific Industries Rotator Genie
Enthält Magnetische Plattform
Gewährleistung und Service 30 Tage