Learn More
Heidolph™ Vakuumpumpe Rotavac Valve Control EU .
Artikelnummer. 10047841 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
195 x 245 x 310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10047841 195 x 245 x 310 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10047841 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5910013000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese durch ein zweistufiges Membranventil geregelte Pumpe aus chemikalienbeständigen Materialien gewährleistet dank ihrer hohen Saugleistung von 2,0 m³/h ein besonders schnelles Absaugen und eignet sich optimal für die meisten Labore in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und anderen Bereichen.
  • Zweistufige Membranpumpe aus chemisch beständigem Material
  • Hohe Saugfähigkeit von 2.0 m³/h für schnellstmögliche Absaugung
  • Erreicht ein Endvakuum von 7 mbar
  • Gleichzeitige Saugfähigkeit für bis zu 3 Rotationsverdampfer 
  • Das Vakuum kann manuell oder über ventilgesteuerte Vakuumregler gesteuert werden
  • Je nach Anwendung können Sie die Vakuumpumpe über einen Schaltkasten ein- und ausschalten
  • Kann mit einem Kühler kombiniert werden
  • Leistungsaufnahme: 180 W
  • Gewicht: 12.8 kg
  • Abmessungen (ohne Kühler): 195 x 245 x 310 mm (L x B x H)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 195 x 245 x 310 mm
Schutzart Gehäuse IP65.