Learn More
Heidolph™ Hei-VAC-Ventil Tec Ventilgeregelte Vakuumpumpe
Artikelnummer. 11791649 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Pumpentyp:
Membran-Vakuumpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pumpentyp unitSize
11791649 Membran-Vakuumpumpe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11791649 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5910016000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Hei-VAC-Ventil Tec Für Lösungsmittel mit niedrigen oder mittleren Siedepunkten wird eine ventilgeregelte Vakuumpumpe empfohlen. Das Vakuum wird über einen ventilgesteuerten oder manuellen Vakuumregler geregelt. Für den Einbau wird ein Vakuumventil benötigt. Hei-VAP Expert Control/Hei-VAP Ultimate Control Rotationsverdampfer.
  • Produkttyp: Ventilgeregelte Vakuumpumpe
  • Membranpumpe: Zweistufig
  • Ultimatives Vakuum: 12 mbar
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 338 x 145 x 185 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 12 mbar
Enthält Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
Abmessungen (L x B x H) 145 x 315 x 169 mm
Beschreibung Ventilgeregelte vakuumpumpe
Material PTFE, ETFE, FFKM
Geräuschpegel 40 dB
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis +60 °C
Wirkleistung 80 W
Gewicht (metrisch) 6 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) +40 °C
Min. Temperatur (metrisch) +10 °C
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Membran-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP42
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anzahl Stufen 2
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kondensator nicht im Lieferumfang enthalten.