Learn More
Heidolph™ Rotavac Vario Control
Artikelnummer. 10343945 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Pumpentyp:
Dreistufige Pumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10343945
Marke: Heidolph™ 5910014100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die dreistufige Membranpumpe besteht aus chemikalienbeständigem Material mit einer hohen Saugleistung von 1,7 m3/h für eine schnelle Evakuierung.
  • Dreistufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material
  • Hohe Saugleistung von 1.7 m³/h für schnellste Evakuierung
  • Erreicht ein Endvakuum von 2 mbar
  • Selbst wenn das Gasballastventil offen ist, wird bei der Arbeit mit leicht kondensierbaren Dämpfen ein ausgezeichnetes Endvakuum erreicht. 
  • Dies ermöglicht das Destillieren von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt wie DMF oder DMSO bei niedrigen Badtemperaturen
  • Kann mit einem Kondensator kombiniert werden
  • Leistungsaufnahme: 160 W
  • Gewicht: 5.4 kg
  • Abmessungen (ohne Kondensator): L x B x H: 167 x 236 x 196 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 2 mbar
Abmessungen (L x B x H) 167 x 236 x 196 mm
Gewicht (metrisch) 5,4 kg
Pumpentyp Dreistufige Pumpe
Schutzart Gehäuse IP 20
Anzahl Stufen 3