Learn More
Heidolph™ Rotavac Vario Tec drehzahlfregulierte Pumpe
Artikelnummer. 11701659 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Maximaler Druck:
12 mbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maximaler Druck unitSize
11701659 12 mbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11701659 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5910017100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese drehzahlgeregelte Rotationsverdampfer-Vakuumpumpe, um einen präzisen Vakuumstand zu erreichen. Die Heidolph™ Rotavac Vario Tec drehzahlgeregelte Pumpe passt ihre Drehzahl an und läuft intermittierend mit sehr niedriger Drehzahl,
  • Zweistufige Membranpumpe aus chemisch beständigem Material.
  • Empfohlen für Lösungsmittel mit niedrigem oder mittlerem Siedepunkt.
  • Kann mit einem Kühler kombiniert werden.
  • Die Drehzahleinstellung stoppt vollständig, wenn das Vakuum erreicht wird, und läuft intermittierend mit sehr niedriger Geschwindigkeit, um das Vakuum konstant zu halten.
  • Erhöhte Lebensdauer der Membran aufgrund von Pausen im Betrieb.
  • Geringer Energieverbrauch durch intermittierenden Betrieb.
  • Erhebliche Geräusch- und Vibrationsreduzierung aufgrund von Pausen im Betrieb.
  • Betrieb ohne Vakuumventil.
  • Jederzeit präzises Vakuumniveau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 156 x 236 x 196 mm
Beschreibung Rotationsverdampfer-Vakuumpumpe
Wirkleistung 160 W
Gewicht (metrisch) 4.3 kg
Schutzart Gehäuse IP65.
Maximaler Druck 12 mbar