Learn More
IKA™ ROTAVISC hi-vi I HELI Komplettes Viskosimeter-Paket
Artikelnummer. 17207569 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17207569 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17207569 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025008227
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das ROTAVISC hi-vi I HELI Complete Viskosimeter-Paket bestimmt die Viskosität hochviskoser Flüssigkeiten in allen Anwendungsbereichen, vom Labor bis zur Qualitätskontrolle.
  • Das Paket umfasst einen Standard-Spindelsatz (SP 7-SP 12), eine Schutzhalterung, einen Temperatursensor und HELISTAND-Ständer mit T-Spindel-Set
  • Leicht zu bedienen
  • Großes, 4,3 Zoll-TFT-Display ermöglicht eine intuitive Menüführung
  • Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
  • Hohe Messgenauigkeit für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten von ±1 % des Messbereichs
  • Reproduzierbarkeit innerhalb von ±0,2 %
  • Stufenlose Drehzahleinstellung
  • Motorisiertes IKA™ HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen rotierenden Körper langsam und gleichmäßig in der Probe nach oben und unten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Rotationsviskosimeter
Viskositätsbereich 200 bis 80.000.000 cSt
Displaytyp TFT-LCD
Zertifizierung/Konformität CE
Enthält ROTAVISC hi-vi I HELI Vollständiges Viskosimeter, Spindelset-1, PT 100.8 Temperatursonde, HELISTAND Motorisiertes Stativ, T-Spindel-Set
Genauigkeit ±1 %
Wiederholgenauigkeit 0,2%
Anzahl (Geschwindigkeitseinstellung) Stufenlos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viskositätsmessung von fließenden und nicht fließenden Flüssigkeiten
Sensoren Temperatursensor
Drehzahlbereich 0,01 bis 200 U/min
Temperaturbereich (metrisch) -100°bis +300 °C
Spannung 230 V
Steckertyp EU-Stecker