Learn More
IKA™ ROTAVISC SBS hi-vi II Complete
Die SBS (Steel Ball Bearing, Suspended) Rotationsviskosimeter erweitern einen großen Teil des Anwendungsspektrums unserer IKA ROTAVISC Gerätefamilie.
Marke: IKA™ 0010007701
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.10000kg
Beschreibung
- Anstelle eines Steinlagers sind diese Geräte mit einer speziellen Kugellagertechnik ausgestattet.
- Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus. Prädestiniert für Anwendungen mit sehr hohem Probendurchsatz, häufigem Spindelwechsel, Betrieb in raueren Umgebungen oder sogar häufig wechselnden Gerätepositionen.
- Ob einfache oder anspruchsvolle Viskositätsmessungen – mit ROTAVISC erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse.
- Anwenderfreundlich
- Die intuitive Menüführung erwartet Sie über das großzügige 4,3''-TFT-Display. Eine digitale Nivellierung unterstützt auch die korrekte Einstellung der Startbedingungen. Wiederkehrende Aufgaben werden durch die einfache Rampenfunktion erleichtert.
- Höchste Messgenauigkeit
- Die Genauigkeit der ROTAVISC Rotationsviskosimeter für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten beträgt ±1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt ±0,2 %.
- Unbegrenzt variable Drehzahl
- Mit ROTAVISC haben Sie ein Viskosimeter, in dem Sie die Geschwindigkeit stufenlos einstellen können, aber auch Programme oder individuelle Geschwindigkeitsstufen festlegen können.
- IKA Rotavisc SBS hi-vi II Complete
- Viskositätsmessbereich: 800 bis 320000000 mPas
Spezifikation
800 bis 320.000.000 mPa | |
0,01 | |
PT 100 | |
-100°bis +300 °C | |
5,7496 mNm | |
100/240 V |
TFT | |
0,002 | |
0,01 bis 200 U/min | |
0,1 K | |
50/60 Hz |