Learn More
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel
Artikelnummer. 17297539 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
14 x 117 x 14 mm (B x H) x T
16 x 135 x 16 mm (B x H x T)
20 x 117 x 20 mm (B x H x T)
22 x 135 x 22 mm (B x H x T)
32 x 135 x 32 mm (B x H x T)
35 x 135 x 35 mm (B x H x T)
55 x 135 x 55 mm (B x H x T)
8 x 117 x 8 mm (B x H x T)
8 x 135 x 8 mm (B x H x T)
Form:
Scheibe
Zylinder
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Form Packungsgröße
17297539 14 x 117 x 14 mm (B x H) x T Scheibe 1 Stück
17277539 20 x 117 x 20 mm (B x H x T) Zylinder 1 Stück
17287539 20 x 117 x 20 mm (B x H x T) Scheibe 1 Stück
17207549 8 x 117 x 8 mm (B x H x T) Zylinder 1 Stück
17217549 55 x 135 x 55 mm (B x H x T) Scheibe 1 Stück
17227549 35 x 135 x 35 mm (B x H x T) Scheibe 1 Stück
17237549 32 x 135 x 32 mm (B x H x T) Scheibe 1 Stück
17247549 22 x 135 x 22 mm (B x H x T) Scheibe 1 Stück
17257549 16 x 135 x 16 mm (B x H x T) Scheibe 1 Stück
17267549 8 x 135 x 8 mm (B x H x T) Zylinder 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 17297539 Supplier IKA™ Supplier No. 0025006830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00 €
    82.31 € / 1 Stück
    Sparen 12.69 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standardspindel für den Einsatz mit IKA™ ROTAVISC-Viskosimetern.
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Standardspindel
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
Material AISI 316L
Form Scheibe
Größe 14 x 117 x 14 mm (B x H) x T