Learn More
IKA™ ROTAVISC-Flügelspindel
Artikelnummer. 17277549 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
12 x 83 x 12 mm (B x H x T)
149,5 x 35 x 35 mm (B x H x T)
14 x 106 x 14 mm (B x H) x T
22 x 124 x 22 mm (B x H x T)
8 x 97 x 8 mm (B x H x T)
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17277549 149,5 x 35 x 35 mm (B x H x T) 1 Stück
17287549 22 x 124 x 22 mm (B x H x T) 1 Stück
17297549 14 x 106 x 14 mm (B x H) x T 1 Stück
17207559 8 x 97 x 8 mm (B x H x T) 1 Stück
17247569 12 x 83 x 12 mm (B x H x T) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17277549 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025006853
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flügelspindel für die Verwendung mit IKA™ ROTAVISC Viskosimetern.
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flügelspindel
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
Beschreibung VAN-SP-1 Flügelspindel
Material AISI 316L
Größe 149,5 x 35 x 35 mm (B x H x T)