Learn More
Rotenon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323984 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323984 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16820000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rotenone
CAS 83-79-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rotenone
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C23 H22 O6
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (2R,6aS,12aS)-1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-[1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, Rotenone (7CI), (-)-Rotenone, (-)-cis-Rotenone, CFT Legumine, Cube-Pulver, Dactinol, Deril, Derrin, Derris, Derris (insecticide), Dri-kil, Liquid Derris, NSC 26258, NSC 8505, Nicouline, Noxfish, Paraderil, Ronone, Rotena, Rotenon, Rotenox, Rotocide, Tubatoxin, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2R-(2alpha,6aalpha,12aalpha)]-, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aalphaH)-one, 1,2,12,12aalpha-tetrahydro-2alpha-isopropenyl-8,9-dimethoxy- (8CI), 5'beta-Rotenone
InChI-Formel InChI=1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
SMILES COc1cc2OC[C@H]3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)[C@H]3c2cc1OC)C(=C)C
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 394.42
Menge 1 mL
Formelmasse 394,1416 g/mol