Learn More
Rotenon, Mikromol™
Artikelnummer. 17999759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17999759 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17999759 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3447.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Rotenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rotenone
CAS 83-79-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Rotenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H22 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2R,6aS,12aS)-1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-[1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, Rotenone (7CI), (-)-Rotenone, (-)-cis-Rotenone, CFT Legumine, Cube-Pulver, Dactinol, Deril, Derrin, Derris, Derris (insecticide), Dri-kil, Liquid Derris, NSC 26258, NSC 8505, Nicouline, Noxfish, Paraderil, Ronone, Rotena, Rotenon, Rotenox, Rotocide, Tubatoxin, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2R-(2alpha,6aalpha,12aalpha)]-, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aalphaH)-one, 1,2,12,12aalpha-tetrahydro-2alpha-isopropenyl-8,9-dimethoxy- (8CI), 5'beta-Rotenone
InChI-Formel InChI=1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
SMILES COc1cc2OC[C@H]3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)[C@H]3c2cc1OC)C(=C)C
Molekulargewicht (g/mol) 394.42
Menge 250 mg
Formelmasse 394,1416 g/mol