Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Polypropylene Multi Purpose Holder
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Typ | Multi-purpose Holder |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 15, 12 and 10 mm openings |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for attaching or clamping probes, tubes, thermometers to beakers or Erlenmeyer flasks |
| Farbe | Grün |