Description
- Wippe und Rotator der nächsten Generation mit digitaler Touch-Steuerung
- Schaukelbewegung mit einstellbarem Neigungswinkel und Geschwindigkeitsregelung für optimales Mischen und Vermeidung von Verschütten bei Verwendung offener Behälter
- Proben um 360° drehen° bis zu 35 U/min
- Nutzt einzigartige GENIE Klemmplattensystem auf Magnetplattform zur sicheren Befestigung von Proben
- Kompaktes Design für den Einsatz in Kühlräumen, Inkubatoren ohne CO₂-Zufuhr oder auf Labortischen
Specifications
Specifications
| Neigungswinkel | Verstellbar |
| Drehwinkel | 360° |
| Tragkraft (metrisch) | 9.8 kg |
| Drehzahlbereich | 1 bis 70 U/min |
| Spannung | 90/264 V |
| Stromstärke | 2,5 A |
| Aufnahmevermögen | Röhren, Kolben, Flaschen, Schalen |
| Produkttyp | Rotatorschüttler |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 21.3 lb. |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Show More |