Learn More
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotatorschüttler, 230 V EU
Artikelnummer. 10425941 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
10425941 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10425941 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.12 €
    1292.73 € / 1 Stück
    Sparen 262.39 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrzweck-Rotator für hohe Beanspruchung, der sich durch Drücken einer Taste in einen Schüttler verwandelt.
  • Das patentierte magnetische Plattformdesign kombiniert Drehen und Schütteln in einer Einheit
  • Besonders stabile, langlebige Einheit aus Edelstahl
  • Verschiedene Zubehörteile können leicht magnetisch für verschiedene Gefäße in verschiedenen Ausrichtungen angebracht werden
  • Lieferung mit einem Sortiment an Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 5 bis 35 U/min (drehend), 10 bis 70 Zyklen pro Minute (schüttelnd)
Elektrische Anforderungen 230 V, EU-Stecker
Spannung 230 V
Stromstärke 0,5 A
Aufnahmevermögen Röhrchen 12 x 10 bis 13 mm, Röhrchen 6 x 15 bis 17 mm, Röhrchen 3 x 28 bis 30 mm
Produkttyp Rotatorschüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 10 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Pulverbeschichtete Metallbasis, Edelstahlplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 305 mm
Abmessungen (L x B x H) 508 x 305 x 267mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,5 in
Höhe (metrisch) 267 mm
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 13,5 in.
Länge (metrisch) 208 mm
Länge (metrisch) Plattform 340 mm
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 8 in
Breite (metrisch) 508 mm
Breite (metrisch) Plattform 200 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 32 lb.
Versandgewicht (metrisch) 14,52 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Gewicht (metrisch) 11,8 kg
Reglertyp Ein/Aus-Schalter, Drehzahlregelknopf
Modell Roto-Shake Genie Rotatorschüttler, 230 V EU
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttelschale aus Metall
Enthält 1 Klemmplatte für 12 Röhrchen à 10 bis 13 mm 1 Klemmplatte für 6 Röhrchen à 15 bis 17 mm 1 Klemmplatte für 3 Röhrchen à 28 bis 30 mm 4 magnetische Edelstahl-Beutelbefestigungsstreifen 1 rutschfestes Metallschüttlertablett
Motortyp Gleichstrom-Getriebemotor
Betriebsmodi Schütteln und Drehen
Gewährleistung und Service 2 Jahre Garantie